Key Documents
S922188
2,4,6-TRI-TERT-BUTYL-3-METHYLPYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H31BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.252
Numéro MDL:
Autres remarques