Principaux documents
S896829
3-(4-CHLOROANILINO)-5,5-DIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.743
Numéro MDL:
Autres remarques