Principaux documents
S81095
13-IODO-TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.202
Numéro MDL:
Autres remarques