Key Documents
S676586
5-HYDROXY-2,3-NORBORNANEDICARBOXYLIC ACID GAMMA-LACTONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.178
Numéro MDL:
Autres remarques