Principaux documents
S668915
5-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)BARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.224
Numéro MDL:
Autres remarques