Principaux documents
S430110
3-METHYL-2-(METHYLTHIO)BENZOTHIAZOLIUM P-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.484
Numéro MDL:
Autres remarques