Principaux documents
S365386
TRIS(ETHYLENEDIAMINE)CHROMIUM(III) SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H60Cr2N12O12S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
764.869
Numéro MDL:
Autres remarques