Principaux documents
S278548
4-HYDROXY-5-METHOXY-1-PHENYL-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.31
Numéro MDL:
Autres remarques