Principaux documents
S242772
OCTADECYL-(4,5,6,7-TETRAHYDRO-3H-AZEPIN-2-YL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H48N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.664
Numéro MDL:
Autres remarques