Principaux documents
S218685
TRIMETHYL-(2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-HEXYL)-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H22BrNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.183
Numéro MDL:
Autres remarques