Principaux documents
S168378
8-BROMO-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.063
Numéro MDL:
Autres remarques