Key Documents
S108618
6,7-DIMETHOXY-2-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-ISOQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.275
Numéro MDL:
Autres remarques