Key Documents
R735507
5-(4-AMINO-6-HYDROXY-2-MERCAPTO-5-PYRIMIDINYL)PENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.286
Numéro MDL:
Autres remarques