Key Documents
R447285
5-(2-MEO-PH)-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-ETHOXY-2-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.407
Numéro MDL:
Autres remarques