Key Documents
R433527
2-AMINO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA(B)THIOPHENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.285
Numéro MDL:
Autres remarques