Key Documents
R269387
2-PHENYL-1-TRIFLUOROMETHYL-ETHYLAMINE, COMPOUND WITH 2,3-DIHYDROXY-SUCCINIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16F3NO6
Poids moléculaire :
339.271
Numéro MDL:
Autres remarques