Principaux documents
QBD11303
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C115H209F4N3O54
Poids moléculaire :
2573.87
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C115H209F4N3O54/c116-106-105-107(117)114(119)115(113(106)118)176-112(127)5-10-129-14-18-133-22-26-137-30-34-141-38-42-145-46-50-149-54-58-153-62-66-157-70-74-161-78-82-165-86-90-169-94-98-173-102-104-175-100-96-171-92-88-167-84-80-163-76-72-159-68-64-1
Clé InChI
HRSPFTFLLQQMCV-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
MAL-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or a protein with a payload by reaction of the maleimide with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable