Principaux documents
QBD10246
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®9-NHS ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H48N2O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
708.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C30H48N2O17/c33-25-1-2-26(34)31(25)48-29(37)5-7-39-9-11-41-13-15-43-17-19-45-21-23-47-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-6-30(38)49-32-27(35)3-4-28(32)36/h1-24H2
Clé InChI
CQWLSZJYTZVHMU-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Bis-dPEG®9-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (35.7 Å) provide precise distance control between conjugated moieties.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable