QBD10075
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
Clé InChI
CRNALQPTUWXZDG-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable