Principaux documents
PH011594
2-(hydroxymethyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.213
Numéro MDL:
Autres remarques