Principaux documents
PH005891
5,5,7,12,12,14-hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H36N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.492
Numéro MDL:
Autres remarques