Principaux documents
P36401
Sigma-Aldrich
3-Phenyltoluene
95%
Synonyme(s) :
3-Methylbiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.602 (lit.)
Point d'ébullition
272 °C (lit.)
Pf
4-5 °C (lit.)
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-6-5-9-13(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others