Principaux documents
MT51350076
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
Friscolyt-B, volume 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41101900
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350076
Volume
250 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable