MP250105
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silicon membrane
Description
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
Conditionnement
pkg of 5 pieces
Taille
10 mm × 10 mm
Épaisseur
200 μm
Dimension de pores
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
Compatibilité
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable