Principaux documents
L446580
2-(4-BROMOPHENOXY)-4,6-DICHLORO-1,3,5-TRIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H4BrCl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.962
Numéro MDL:
Autres remarques