Key Documents
L158399
8-CHLORO-1,3,7-TRIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.64
Numéro MDL:
Autres remarques