L118680
N-PHENYL-N-(1-(2-PHENYLETHYL)-4-PIPERIDINYL)-3-(TRIMETHYLGERMYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H36GeN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.168
Numéro MDL:
Produits recommandés