KN8978400000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Synonyme(s) :
897840-0000
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897840-0000
Paramètres
600-800 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.28 mm
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.