JRD0383
6-Methoxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-13-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
YWGRZAGXNFIQBO-UHFFFAOYSA-N