Principaux documents
JKA5144
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 3,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Nom du produit
HS-PEG3500-NH2, HCl Salt, average Mn 3,500
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 3,500
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)