Key Documents
GF95140414
Holmium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
HO006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ho
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141606
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 951-404-14
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable