Key Documents
GF94230446
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 10 m, 0.12 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
AB245130
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 942-304-46
Longueur
10 m
Diamètre
0.12 mm