GF93912891
Bismuth
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonyme(s) :
Bismuth, BI000160
About This Item
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 939-128-91
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
pb
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N