GF92290293
Indium
lump, 15 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
IN006100
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 922-902-93
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Poids
200 g
Taille max. des fragments
15 mm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable