Principaux documents
GF90814608
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 100 mm, black
Synonyme(s) :
AN337920
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 908-146-08
Longueur
100 mm
Diamètre
20 mm
Couleur
black