Key Documents
GF89166415
Quartz - fused
tube, length 200 mm, outside diameter 23.0 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617460
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 891-664-15
Longueur
200 mm
D.E.
23.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm