GF86394156
Yttrium
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Yttrium, Y 005110
About This Item
Pureté
≥99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 863-941-56
Résistivité
57 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
3338 °C (lit.)
Pf
1522 °C (lit.)
Densité
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clé InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable