Principaux documents
GF86268606
Stainless steel - AISI 316l
non-woven fabric, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 150 × 150 mm, thickness 0.060 mm
Synonyme(s) :
FF213720
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 862-686-06
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.060 mm
Poids
50 g
per meter squared
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable