A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Mo
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 831-728-09
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
130 x 130 mm × 0.015 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N