Principaux documents
GF82996778
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607955
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 829-967-78
Longueur
100 mm
Diamètre
32 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable