Principaux documents
GF77510707
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 200g
Synonyme(s) :
FF216030
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 775-107-07
Poids
200 g
Taille max. des part.
3 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable