Principaux documents
GF77408185
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
NB546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 774-081-85
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 (micron)