Key Documents
GF75871907
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 500 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245120
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 758-719-07
Longueur
500 m
Diamètre
0.05 mm