Principaux documents
GF74841329
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617490
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 748-413-29
Longueur
100 mm
D.E.
28 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm