Principaux documents
GF73617925
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
100mm rod, 2mm diameter
Synonyme(s) :
FA147905
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 736-179-25
L × diam.
100 mm × 2 mm