Principaux documents
GF72709364
Brass alloy, Cu63Zn37
31mm tube, 1.18mm outside diameter, 0.23mm wall thickness, 0.72mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
CU027171
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 727-093-64
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.23 mm
31 mm × 0.23 mm
D.E. × D.I.
1.18 mm × 0.72 mm
1.18 mm × 1.3 mm