Key Documents
GF68824750
Titanium
foil, thickness 0.02 mm, length 1 m, purity 99.6+%
Synonyme(s) :
TI000251
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.6%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-247-50
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Longueur
1 m
Épaisseur
0.02 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable