Key Documents
GF68374222
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, length 150 mm
Synonyme(s) :
W 607905
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 683-742-22
Longueur
150 mm
Diamètre
3.0 mm