Principaux documents
GF66697240
Nickel/Iron
rod, 2 mm diameter, Ni52%/Fe48%, length 1000 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI197910
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 666-972-40
Longueur
1000 mm
Diamètre
2 mm