Key Documents
GF65424494
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 300 x 300mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF010300
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 654-244-94
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.75 mm